Merck
ENAH5802EB03
Enamine
2-isocyanato-6-methoxy-1-methyl-1H-indole
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
202.21
MDL编号:
Iupac Name
2-isocyanato-6-methoxy-1-methyl-1H-indole
Inchi Code
1S/C11H10N2O2/c1-13-10-6-9(15-2)4-3-8(10)5-11(13)12-7-14/h3-6H,1-2H3
InChI key
KUMDBJHRFMTOHX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7443258
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7443258
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)