Merck
ENAH5802E7E8
Enamine
5-methyl-3-(propan-2-yl)-4,5-dihydro-1,2-oxazole-5-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
171.2
MDL號碼:
Iupac Name
3-isopropyl-5-methyl-2,5-dihydroisoxazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H13NO3/c1-5(2)6-4-8(3,7(10)11)12-9-6/h4-5,9H,1-3H3,(H,10,11)
InChI 密鑰
WISFZMCWNYRZSN-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1234894
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1234894
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)