Merck
ENAH38A2CCF0
Enamine
6-bromo-2-chloro-3-(propan-2-yl)quinoline
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
284.58
MDL编号:
Iupac Name
6-bromo-2-chloro-3-isopropylquinoline
Inchi Code
1S/C12H11BrClN/c1-7(2)10-6-8-5-9(13)3-4-11(8)15-12(10)14/h3-7H,1-2H3
InChI key
RCLDHGIJEJKOSY-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6736360
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6736360
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)