Merck
ENAH38A2BE9E
Enamine
5-(trifluoromethyl)benzene-1,3-diol
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
178.11
MDL號碼:
mp
65-66
Iupac Name
5-(trifluoromethyl)-1,3-benzenediol
Inchi Code
1S/C7H5F3O2/c8-7(9,10)4-1-5(11)3-6(12)2-4/h1-3,11-12H
InChI 密鑰
LXCRBEFECXIJJV-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3218307
Melting Point
65-66
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3218307
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)