Merck
ENAH31552450
Enamine
4-bromo-2-hydroxy-5-iodobenzaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
326.92
MDL號碼:
Iupac Name
4-bromo-2-hydroxy-5-iodobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H4BrIO2/c8-5-2-7(11)4(3-10)1-6(5)9/h1-3,11H
InChI 密鑰
JXYSQLKGEVDNDU-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6746779
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6746779
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)