Merck
ENAH31551EFA
Enamine
(3-chlorocyclobutyl)methanesulfonyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
203.09
MDL编号:
Iupac Name
(3-chlorocyclobutyl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H8Cl2O2S/c6-5-1-4(2-5)3-10(7,8)9/h4-5H,1-3H2
InChI key
HJFPJDIVAWIWCD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6737797
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6737797
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)