Merck
ENAH31551D1F
Enamine
5-bromo-N'-hydroxy-1,3,4-thiadiazole-2-carboximidamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
223.05
MDL编号:
Iupac Name
(5-bromo-1,3,4-thiadiazol-2-yl)(nitroso)methanamine
Inchi Code
1S/C3H3BrN4OS/c4-3-7-6-2(10-3)1(5)8-9/h1H,5H2
InChI key
ADQOBSCOABEZEI-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6733510
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6733510
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)