Merck
ENAH31551AC2
Enamine
tert-butyl 3-(carbamothioylmethoxy)pyrrolidine-1-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
260.36
MDL號碼:
Iupac Name
tert-butyl 3-(2-amino-2-thioxoethoxy)pyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H20N2O3S/c1-11(2,3)16-10(14)13-5-4-8(6-13)15-7-9(12)17/h8H,4-7H2,1-3H3,(H2,12,17)
InChI 密鑰
CVPOKTANWOZZED-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6504694
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6504694
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)