Merck
ENAH31551AB4
Enamine
sodium but-3-ene-1-sulfonate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
158.15
MDL编号:
Iupac Name
sodium but-3-ene-1-sulfonate
Inchi Code
1S/C4H8O3S.Na/c1-2-3-4-8(5,6)7;/h2H,1,3-4H2,(H,5,6,7);/q;+1/p-1
InChI key
CLHCNMDWVLGXID-UHFFFAOYSA-M
储存温度
RT
Salt Data
[Na+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488633
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488633
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)