Merck
ENAH304F65AD
Enamine
1,2-diazaspiro[2.5]oct-1-en-6-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
125.17
MDL號碼:
Iupac Name
1,2-diazaspiro[2.5]oct-1-en-6-amine
Inchi Code
1S/C6H11N3/c7-5-1-3-6(4-2-5)8-9-6/h5H,1-4,7H2
InChI 密鑰
WUKUSZCZHJVTJJ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1693285