Merck
ENAH304DD1C8
Enamine
2-cyclobutoxypyridin-4-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
164.21
MDL號碼:
Iupac Name
2-(cyclobutyloxy)-4-pyridinamine
Inchi Code
1S/C9H12N2O/c10-7-4-5-11-9(6-7)12-8-2-1-3-8/h4-6,8H,1-3H2,(H2,10,11)
InChI 密鑰
BQBXFZIOLSLTPY-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1257604
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)