Merck
ENAH304B1074
Enamine
methyl 3-(1H-pyrazol-4-yl)benzoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
202.21
MDL编号:
Iupac Name
methyl 3-(1H-pyrazol-4-yl)benzoate
Inchi Code
1S/C11H10N2O2/c1-15-11(14)9-4-2-3-8(5-9)10-6-12-13-7-10/h2-7H,1H3,(H,12,13)
InChI key
LJLWLUQZSZLXMJ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1754435
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)