Merck
ENAH30486264
Enamine
[2-(chloromethyl)pentyl]cyclopentane
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
188.74
MDL號碼:
Iupac Name
[2-(chloromethyl)pentyl]cyclopentane
Inchi Code
1S/C11H21Cl/c1-2-5-11(9-12)8-10-6-3-4-7-10/h10-11H,2-9H2,1H3
InChI 密鑰
UMQIFMAGWGZOPC-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-676705