Merck
ENAH3047FD84
Enamine
3-(4-methylphenoxy)piperidine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
191.27
MDL编号:
Iupac Name
4-methylphenyl 3-piperidinyl ether
Inchi Code
1S/C12H17NO/c1-10-4-6-11(7-5-10)14-12-3-2-8-13-9-12/h4-7,12-13H,2-3,8-9H2,1H3
InChI key
XLKBIUMAMUGELV-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-363434
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)