Merck
ENAH30472FBF
Enamine
2-(2-chlorophenyl)-2-(dimethylamino)acetonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
194.66
MDL號碼:
Iupac Name
(2-chlorophenyl)(dimethylamino)acetonitrile
Inchi Code
1S/C10H11ClN2/c1-13(2)10(7-12)8-5-3-4-6-9(8)11/h3-6,10H,1-2H3
InChI 密鑰
DAOSLFYYPSHQRU-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-235997
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)