Merck
ENAH3046C621
Enamine
4-(oxolan-3-yl)-4H,5H,6H,7H-furo[3,2-c]pyridine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
193.25
Iupac Name
4-(tetrahydrofuran-3-yl)-4,5,6,7-tetrahydrofuro[3,2-c]pyridine
Inchi Code
1S/C11H15NO2/c1-4-12-11(8-2-5-13-7-8)9-3-6-14-10(1)9/h3,6,8,11-12H,1-2,4-5,7H2
InChI 密鑰
DVNGFSXJUKCKSV-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1076401
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)