Merck
ENAH30454658
Enamine
7-chloro-2-[(ethylamino)methyl]-3,4-dihydroquinazolin-4-one hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
274.15
MDL號碼:
Iupac Name
7-chloro-2-[(ethylamino)methyl]-4(3H)-quinazolinone hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H12ClN3O.ClH/c1-2-13-6-10-14-9-5-7(12)3-4-8(9)11(16)15-10;/h3-6,13-14H,2H2,1H3,(H,15,16);1H
InChI 密鑰
QOMKJWWWGCWUEF-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10442
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)