Merck
ENAH30368516
Enamine
4-bromo-2-fluoropyridine-3-sulfonyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
274.5
MDL编号:
Iupac Name
4-bromo-2-fluoropyridine-3-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H2BrClFNO2S/c6-3-1-2-9-5(8)4(3)12(7,10)11/h1-2H
InChI key
LYGTXNLHGLCTGC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699490
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699490
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)