Merck
ENAH3035EC35
Enamine
methyl 2,4-dichloro-1-methyl-1H-imidazole-5-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
209.03
MDL號碼:
Iupac Name
methyl 2,4-dichloro-1-methyl-1H-imidazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H6Cl2N2O2/c1-10-3(5(11)12-2)4(7)9-6(10)8/h1-2H3
InChI 密鑰
DFYUIKFFSUIUGP-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6503950
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6503950
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)