Merck
ENAH3035E2B4
Enamine
3-fluoro-6-hydroxypyridine-2-carbonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
138.1
MDL编号:
Iupac Name
3-fluoro-6-hydroxypicolinonitrile
Inchi Code
1S/C6H3FN2O/c7-4-1-2-6(10)9-5(4)3-8/h1-2H,(H,9,10)
InChI key
MGBBUZXIZXKHPI-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6492066
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6492066
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)