Merck
ENAH3035E23B
Enamine
(1s,3s)-3-(4-methoxyphenyl)cyclobutan-1-amine hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
213.71
MDL號碼:
Iupac Name
(1s,3s)-3-(4-methoxyphenyl)cyclobutan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO.ClH/c1-13-11-4-2-8(3-5-11)9-6-10(12)7-9;/h2-5,9-10H,6-7,12H2,1H3;1H/t9-,10+;
InChI 密鑰
NCDRMTAHVLITRQ-JMVWIVNTSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6491310
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6491310
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)