Merck
ENAH3035E23A
Enamine
4-cyclobutyl-1,2-oxazol-3-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
138.17
MDL编号:
Iupac Name
4-cyclobutylisoxazol-3-amine
Inchi Code
1S/C7H10N2O/c8-7-6(4-10-9-7)5-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2,(H2,8,9)
InChI key
FDAKPOPDAQNREF-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6491306
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6491306
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)