Merck
ENAH3035D67A
Enamine
2-methyl-1,4-diazepane
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
114.19
MDL编号:
mp
27-28
Iupac Name
2-methyl-1,4-diazepane
Inchi Code
1S/C6H14N2/c1-6-5-7-3-2-4-8-6/h6-8H,2-5H2,1H3
InChI key
KMRLPKVQSAHVSQ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2982137
Melting Point
27-28
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2982137
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)