Merck
ENAH3035D61B
Enamine
[2-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]methanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
132.16
MDL编号:
mp
51-53
Iupac Name
(tetrahydrofuran-2,2-diyl)dimethanol
Inchi Code
1S/C6H12O3/c7-4-6(5-8)2-1-3-9-6/h7-8H,1-5H2
InChI key
DDUCSZMYPQLRNL-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2934156
Melting Point
51-53
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2934156
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)