Merck
ENAH3035D178
Enamine
2-(2,2-difluorocyclohexyl)ethan-1-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
163.21
MDL號碼:
Iupac Name
2-(2,2-difluorocyclohexyl)ethan-1-amine
Inchi Code
1S/C8H15F2N/c9-8(10)5-2-1-3-7(8)4-6-11/h7H,1-6,11H2
InChI 密鑰
XSJFAGPYVJQOFX-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-633544
象形圖
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-633544
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)