Merck
ENAH3035D169
Enamine
spiro[2.4]heptane-4,7-dione
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
124.14
MDL编号:
mp
135-136
Iupac Name
spiro[2.4]heptane-4,7-dione
Inchi Code
1S/C7H8O2/c8-5-1-2-6(9)7(5)3-4-7/h1-4H2
InChI key
UWGVRLVELQUPHD-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396525
Melting Point
135-136
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396525
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)