Merck
ENAH2C55880D
Enamine
2-benzyl-4-methylpentanoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
206.28
MDL编号:
Iupac Name
2-benzyl-4-methylpentanoic acid
Inchi Code
1S/C13H18O2/c1-10(2)8-12(13(14)15)9-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10,12H,8-9H2,1-2H3,(H,14,15)
InChI key
OSPILOQOWQWUCH-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6487918
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6487918
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)