Merck
ENAH2C55827A
Enamine
3-hydroxy-1lambda6,2-thiazole-1,1-dione
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
133.13
MDL编号:
Iupac Name
isothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C3H3NO3S/c5-3-1-2-8(6,7)4-3/h1-2H,(H,4,5)
InChI key
JJIBEXZGSXIQBV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6479551
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6479551
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)