Merck
ENAH2C557F83
Enamine
7-methoxybicyclo[3.2.0]heptan-6-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
141.21
MDL编号:
Iupac Name
7-methoxybicyclo[3.2.0]heptan-6-amine
Inchi Code
1S/C8H15NO/c1-10-8-6-4-2-3-5(6)7(8)9/h5-8H,2-4,9H2,1H3
InChI key
MOTXTPXYTRYOSD-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6480398
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6480398
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)