Merck
ENAH2C5576BB
Enamine
4-bromo-5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazole
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
238.08
MDL编号:
Iupac Name
4-bromo-5-methyl-3-phenylisoxazole
Inchi Code
1S/C10H8BrNO/c1-7-9(11)10(12-13-7)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3
InChI key
BOAIRCXZUYJGKO-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3559213
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3559213
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)