Merck
ENAH2C5574E7
Enamine
3-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
177.16
MDL编号:
Iupac Name
3-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H7N3O2/c1-5-4-9-11-3-2-6(8(12)13)10-7(5)11/h2-4H,1H3,(H,12,13)
InChI key
OAVOUQXECYGUKV-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2010470
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2010470
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)