Merck
ENAH2C5572E3
Enamine
3-phenylbicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
214.26
MDL编号:
mp
102-103
Iupac Name
3-phenylbicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H14O2/c15-14(16)13-11-7-6-10(8-11)12(13)9-4-2-1-3-5-9/h1-7,10-13H,8H2,(H,15,16)
InChI key
PWQBPEKAJJSVFH-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1720665
Melting Point
102-103
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1720665
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)