Merck
ENAH2C5569BB
Enamine
(3-methyl-1,2-thiazol-4-yl)methanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
129.18
MDL编号:
Iupac Name
(3-methyl-4-isothiazolyl)methanol
Inchi Code
1S/C5H7NOS/c1-4-5(2-7)3-8-6-4/h3,7H,2H2,1H3
InChI key
ZGCUXZXLJMYGRK-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1695835
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)