Merck
ENAH11DDA79F
Enamine
4-(2-methylcyclopropyl)butanal
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
126.2
MDL编号:
Iupac Name
4-(2-methylcyclopropyl)butanal
Inchi Code
1S/C8H14O/c1-7-6-8(7)4-2-3-5-9/h5,7-8H,2-4,6H2,1H3
InChI key
KRWXYIFAXTZWPZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1745343
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1745343
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)