Merck
ENAH11DD21AE
Enamine
6-fluoro-3-methyl-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
194.23
MDL號碼:
Iupac Name
6-fluoro-3-methylbenzo[b]thiophene-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H7FOS/c1-6-8-3-2-7(11)4-9(8)13-10(6)5-12/h2-5H,1H3
InChI 密鑰
XGWVAQYKTCCPMK-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1723704
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1723704
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)