Merck
ENAH11DD1F4C
Enamine
rac-2-[(1R,2S)-2-hydroxycyclopentyl]acetic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
144.17
MDL编号:
mp
53-54
Iupac Name
[(1S,2R)-2-hydroxycyclopentyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C7H12O3/c8-6-3-1-2-5(6)4-7(9)10/h5-6,8H,1-4H2,(H,9,10)/t5-,6+/m0/s1
InChI key
WWGSGBFRODAXAP-NTSWFWBYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721559
Melting Point
53-54
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721559
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)