Merck
ENAH11DD1CFB
Enamine
5-bromo-2,4-dimethylfuran-3-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
219.03
MDL编号:
mp
153-154
Iupac Name
5-bromo-2,4-dimethylfuran-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H7BrO3/c1-3-5(7(9)10)4(2)11-6(3)8/h1-2H3,(H,9,10)
InChI key
BCVMFQGNASXNMW-UHFFFAOYSA-N
储存温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1718202
Melting Point
153-154
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1718202
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)