Merck
ENAH11DD19E6
Enamine
[(1,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl](methyl)amine dihydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
212.12
MDL號碼:
Iupac Name
1-(1,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-N-methylmethanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13N3.2ClH/c1-6-7(4-8-2)5-9-10(6)3;;/h5,8H,4H2,1-3H3;2*1H
InChI 密鑰
SMZPKQWYMLUXFD-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1719370
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1719370
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)