Merck
ENAH11DD0112
Enamine
(2-phenyloxolan-2-yl)methanesulfonyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
260.74
MDL编号:
Iupac Name
(2-phenyltetrahydrofuran-2-yl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C11H13ClO3S/c12-16(13,14)9-11(7-4-8-15-11)10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6H,4,7-9H2
InChI key
NYEVMVHDWNNEBO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-719373
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-719373
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)