Merck
ENAH11DCFC7B
Enamine
{2-oxaspiro[4.4]nonan-3-yl}methanesulfonyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
238.73
MDL编号:
Iupac Name
(2-oxaspiro[4.4]nonan-3-yl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H15ClO3S/c10-14(11,12)6-8-5-9(7-13-8)3-1-2-4-9/h8H,1-7H2
InChI key
ZWYVSLBHRSYHQX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-368348
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-368348
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)