Merck
ENAH0CD46022
Enamine
rac-(2R,3S)-4-ethyl-5-oxo-3-phenylmorpholine-2-carboxamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
248.28
MDL编号:
Iupac Name
(2S,3R)-4-ethyl-5-oxo-3-phenylmorpholine-2-carboxamide
Inchi Code
1S/C13H16N2O3/c1-2-15-10(16)8-18-12(13(14)17)11(15)9-6-4-3-5-7-9/h3-7,11-12H,2,8H2,1H3,(H2,14,17)/t11-,12+/m1/s1
InChI key
NBILJQGMAXBBCA-NEPJUHHUSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1703936
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1703936
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)