Merck
ENAH0CD45F51
Enamine
rac-(4aR,8aS)-4-benzyl-decahydroquinoxalin-2-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
244.34
MDL號碼:
Iupac Name
(4aR,8aS)-4-benzyloctahydroquinoxalin-2(1H)-one
Inchi Code
1S/C15H20N2O/c18-15-11-17(10-12-6-2-1-3-7-12)14-9-5-4-8-13(14)16-15/h1-3,6-7,13-14H,4-5,8-11H2,(H,16,18)/t13-,14+/m0/s1
InChI 密鑰
JSFYAZUQEZPWOZ-UONOGXRCSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1703752
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1703752
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)