Merck
ENAH0CD45D64
Enamine
N-benzylspiro[3.5]nonan-5-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
229.37
MDL编号:
Iupac Name
N-benzylspiro[3.5]nonan-5-amine
Inchi Code
1S/C16H23N/c1-2-7-14(8-3-1)13-17-15-9-4-5-10-16(15)11-6-12-16/h1-3,7-8,15,17H,4-6,9-13H2
InChI key
ZSOZUISXFHDFDJ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1704341
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1704341
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)