Merck
ENAH0CD45A85
Enamine
methyl 2-amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
167.17
MDL號碼:
Iupac Name
methyl 2-amino-4-methyl-5-pyrimidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H9N3O2/c1-4-5(6(11)12-2)3-9-7(8)10-4/h3H,1-2H3,(H2,8,9,10)
InChI 密鑰
TXAIGQFUQLUQJJ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1698741
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1698741
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)