Merck
ENAH0CD4596F
Enamine
2,3-dibromo-3-methylbutanoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
259.93
MDL编号:
mp
102-104
Iupac Name
2,3-dibromo-3-methylbutanoic acid
Inchi Code
1S/C5H8Br2O2/c1-5(2,7)3(6)4(8)9/h3H,1-2H3,(H,8,9)
InChI key
RWJNIIYQCXBZFS-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-147102
Melting Point
102-104
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-147102
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)