Merck
ENAH049F2961
Enamine
4-ethynyl-3,5-difluoropyridine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
139.1
MDL编号:
Iupac Name
4-ethynyl-3,5-difluoropyridine
Inchi Code
1S/C7H3F2N/c1-2-5-6(8)3-10-4-7(5)9/h1,3-4H
InChI key
BRGPGORZRVXPPJ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1695736
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1695736
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)