Merck
ENAH049F239F
Enamine
rac-[(2R,3R)-4-methyl-3-phenylmorpholin-2-yl]methanamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
206.29
MDL编号:
Iupac Name
((2S,3S)-4-methyl-3-phenylmorpholin-2-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C12H18N2O/c1-14-7-8-15-11(9-13)12(14)10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11-12H,7-9,13H2,1H3/t11-,12-/m0/s1
InChI key
HFCLSNXNNDZCMZ-RYUDHWBXSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1667066
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1667066
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)