Merck
ENAH049F1F02
Enamine
4-bromothieno[2,3-c]pyridine-2-sulfonyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
312.6
MDL编号:
Iupac Name
4-bromothieno[2,3-c]pyridine-2-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H3BrClNO2S2/c8-5-2-10-3-6-4(5)1-7(13-6)14(9,11)12/h1-3H
InChI key
AWCAZDDYYPVIIU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1179684
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1179684
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)