Merck
ENAH042580C0
Enamine
[2-(oxolan-2-yl)oxolan-2-yl]methanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
172.22
MDL號碼:
Iupac Name
(hexahydro-[2,2'-bifuran]-2(3H)-yl)methanol
Inchi Code
1S/C9H16O3/c10-7-9(4-2-6-12-9)8-3-1-5-11-8/h8,10H,1-7H2
InChI 密鑰
HXZCCQQJWXBCIF-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663499
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663499
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)