Merck
ENAH0424C2F3
Enamine
2-fluoro-4-(2-hydroxypropan-2-yl)phenol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
170.18
MDL编号:
Iupac Name
2-fluoro-4-(2-hydroxypropan-2-yl)phenol
Inchi Code
1S/C9H11FO2/c1-9(2,12)6-3-4-8(11)7(10)5-6/h3-5,11-12H,1-2H3
InChI key
OYKUYFZOPABONW-UHFFFAOYSA-N
储存温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1609233
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1609233
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)